Learn More
3-(1-pyrrolyl)-2-thiophénéthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15487177
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107073-27-8
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
Numéro MDL MFCD00052578
Clé InChI SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol
CID PubChem 342464
Nom IUPAC (3-pyrrol-1-ylthiophène-2-yl)méthanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Point d’ébullition 104°C to 108°C (1.5 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 97%