Learn More
3-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10692294
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 885465-97-4
Formule moléculaire C10H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 189.232
Numéro MDL MFCD06797781
Clé InChI YJMGIEKCDQXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 3-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-thiazolyl
CID PubChem 18525725
Nom IUPAC 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=NC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.24
Pourcentage de pureté 97%