Learn More
Chlorure de 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-sulfonyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10051574
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 103011-38-7
Formule moléculaire C7H7ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.70
Numéro MDL MFCD08271969
Clé InChI RRTOURREASJQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 3-1,3-dioxolan-2-yl 2-thienyl sulfone, 3-1,3-dioxolan-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 10538915
Nom IUPAC 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 254.71
Pourcentage de pureté 97%