Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoire pour kit de presse rapide KBr, jeux de matrices
Pour une utilisation avec le kit de presse rapide KBr
266.00€ - 292.00€
Spécification
Type | Jeu de matrices |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Kit de presse rapide KBr |
Code produit | Marque | Taille de l’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de l’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15409189
|
Thermo Scientific Chemicals
039787.KT |
7 mm |
292.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15451557
|
Thermo Scientific Chemicals
039788.KT |
4 mm |
285.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15461557
|
Thermo Scientific Chemicals
039789.KT |
2 mm |
266.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Jeu de matrices | |
Kit de presse rapide KBr |
RUO – Research Use Only