Learn More
Thermo Scientific™ Flacons ambrés de 2 ml
Utilisez des flacons certifiés, propres, à faibles particules et bruit de fond pour vos applications LC-MS et GC-MS.
Marque: Thermo Scientific™ C5000-76W
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.28980kg
Description
- 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
- 2 ml
Spécification
Ambré | |
SLIT T | |
1000 |