Learn More
2H,3H-perfluoropentane, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11420187
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
138495-42-8
C5H2F10
252.06
MFCD00798129
RIQRGMUSBYGDBL-UHFFFAOYNA-N
2h,3h-decafluoropentane, vertrel xf, 2h,3h-perfluoropentane, hfc-4310mee, 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane, 2,3-dihydroperfluoropentane, pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro, hfc-43-10mee, 2,3-dihydrodecafluoropentane, hfc-43
86240
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane
FC(C(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
138495-42-8
C5H2F10
252.06
MFCD00798129
RIQRGMUSBYGDBL-UHFFFAOYNA-N
2h,3h-decafluoropentane, vertrel xf, 2h,3h-perfluoropentane, hfc-4310mee, 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane, 2,3-dihydroperfluoropentane, pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro, hfc-43-10mee, 2,3-dihydrodecafluoropentane, hfc-43
86240
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane
FC(C(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Used as a zero ozone-depletion alternative to hydro chlorofluorocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme alternative à l’appauvrissement de l’ozone zéro aux hydrochlorofluorocarbones.
Solubilité
Soluble dans l’eau (140 mg/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2H,3H-Perfluoropentane
Point de fusion -80°C
Densité 1.6
Point d’ébullition 54°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3CHFCHFCF2CF3
Indice de réfraction <1.3000
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (140mg/L at 25°C).
Poids de la formule 252.05
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique