Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
774.00€ - 1295.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Conditionnement externe | One 4-mil. poly bag |
Quantité | 50/Cs. |
Méthode de stérilisation | Irradiés |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17845726
|
Thermo Scientific™
SS00024-I |
100 mL |
1295.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17855726
|
Thermo Scientific™
SS00025-I |
250 mL |
1205.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17865726
|
Thermo Scientific™
SS00026-I |
500 mL |
1220.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17875726
|
Thermo Scientific™
SS00027-I |
1 L |
774.00€
30 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17885726
|
Thermo Scientific™
SS00028-I |
2 L |
1005.00€
30 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
Features
• Helps to eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, and to reduce cross-contamination risks
• Constructed in an ISO 7 clean room under cGMP conditions
Applications
• Harvesting from, feeding into, and collecting samples from bioreactors and fermenters
• Preparing and storing buffer, culture media, and process liquids
• Collecting chromatography feeds and fractions
• Harvesting, storing, and transporting bulk drug product and drug precursors
Customize standard BPC systems for optimized single-use technology
Choose from the industry’s largest component library, with over 2,000 unique components that include:
• Fittings—straight, reducing, elbow, T-style, X-style, cross-style
• Connectors—quick connectors/disconnectors, aseptic connectors and disconnectors, steam-to and steam-through connectors
• Filters (used for bioburden reduction )—sterilization grade filters, vent filters
• Tubing—thermoplastic elastomers, platinum-cured silicone
• Sample ports—septum-style ports, needle-free ports
• Clamps—sliders, pinch clamps, crimp bands
BPC port specifications:
• Line 1: Luer lock insert connection with 4.8 mm (3/16 in.) barb, cap, and slide clamp. Tubing: EVA + TPE 374
• Line 2: Luer lock body connection with 4.8 mm (3/16 in.) barb, cap, and slide clamp. Tubing: EVA + TPE 374
• Line 3: Tubing: EVA, injection port
Spécification
Polyéthylène | |
One 4-mil. poly bag | |
Irradiés | |
Labtainer™ | |
ASI 26/77 |
Conserver à température ambiante. | |
50/Cs. | |
Température ambiante | |
Luer Lock Body Connector and Injection Site | |
TPE and EVA |