Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série 2890
Avec une conception moderne et affinée, les lunettes-masque de sécurité 3M™ associent performance, confort, style et excellent champ de vision.
Marque: 3M™ 7000032483
13.88 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890SA
- Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
- Conception étanche (sans ventilation) permettant la protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs
- Oculaire en acétate
- Revêtement antibuée
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890
- Conception avec ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort optimal et un minimum de rayures dans des milieux chauds et humides.
- Lunettes ventilées pour réduire la formation et l'accumulation de buée
- Oculaire en polycarbonate
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Revêtement spécial antibuée, assurant une vision plus claire et traitement antirayure.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890A
- Conception avec ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort optimal et un minimum de rayures dans des milieux chauds et humides.
- Lunettes ventilées pour réduire la formation et l'accumulation de buée
- Oculaire en acétate pour une excellente résistance aux produits chimiques
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Revêtement spécial antibuée, assurant une vision plus claire.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890S
- Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
- Conception étanche (sans ventilation) permettant la protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs
- Oculaire en polycarbonate
- Durabilité accrue avec revêtement anti-rayures extrêmement résistant et antibuée
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Spécification
EN 166:2001 | |
Transparent | |
Construction, laboratoires | |
Scellé |
Antibuée | |
Lunettes de sécurité | |
1paire | |
Oui |