Learn More
3M™ Lunettes de sécurité et de protection en PC, 2720 Series
Elles offrent une protection fiable contre des niveaux de rayonnements UV dangereux déterminés. Avec leur look sportif et moderne, ces lunettes de sécurité en PC 3M sont légères.
6.95€ - 157.80€
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Anti-rayures |
---|---|
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, fabrication de métaux, foresterie |
Couleur de la monture | Bleu |
Nb par paquet | 1paire |
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10667435
|
3M™
7000032452 |
Ambré | N/A | ||||||
10126394
|
3M™
7000032451 |
Gris | N/A | ||||||
10024274
|
3M™
7000032450 |
Transparent | N/A | ||||||
16391696
|
3M™
7000032450 |
Transparent | N/A | ||||||
11786003
|
3M™
K2720 |
Transparent | N/A | ||||||
Description
Extrêmement légères et confortables, look sportif et moderne.- Classe optique 1 pour une grande clarté
- Le verre en PC offre une protection fiable contre des niveaux de rayonnements UV dangereux déterminés.
- Revêtement anti-rayures pour une durabilité et une vision améliorées
- Revêtement antibuée qui aide à réduire la buée sur les verres, notamment en cas d’activité physique ou avec un demi-masque
- Idéales dans de nombreux environnements : agriculture, assemblage, automobile et ateliers de carrosserie, BTP, bricolage, broyage, laboratoires, ingénierie légère et menuiserie
- Peuvent être portées avec les appareils respiratoires jetables 3M™ Aura™ série 9300+
Spécification
Antibuée, Anti-rayures | |
Construction, fabrication de métaux, foresterie | |
1paire |
Lunettes de sécurité | |
Bleu | |
Polycarbonate |