Learn More
Code Corporation™ 2700 Inductive Charging Station
Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
437.75€
Spécification
Mémoire pour les données | None |
---|---|
Type d’affichage | None Included |
Alimentation électrique | USB or RS-232 |
Résolution | No Display Included |
Type | Charging Station |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17934772
|
Code Corporation™
176689 |
2700 Inductive Charging Station |
437.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17924772
|
Code Corporation™
176691 |
2700 Inductive Charging Station with USB Cable |
437.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
- Inductive charging eliminates exposed metal and related contact failure caused by chemical wipe-downs.
Spécification
None | |
USB or RS-232 | |
Charging Station | |
50.80 mm | |
228.60 mm | |
203.20 mm | |
Asset Tracking, General Identification Healthcare, Laboratory, Manufacturing, Pharmaceutical |
None Included | |
No Display Included | |
1 Ea. | |
2 in. | |
9 in. | |
8 in. |