Learn More
Hamilton™ Calibre 25s, aiguille à pavillon Kel-F, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL). La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles Kel-F (KF) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés. Ces aiguilles sont disponibles du calibre 10 à 31.
Marque: Hamilton™ 7750-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Jauge | Jauge 25s |
---|---|
Type de pointe | 2, 3 ou 4 |
Longueur de l’aiguille | Longueur de l’aiguille sur mesure |
Autoclavable | Oui |
Stérilisable au gaz | Oui |
Quantité de ventes | Six aiguilles par boîte |
Moyeu | Kel-F |
Spécification
25s G | |
Aiguilles à embase Kel-F |