Learn More
Hamilton™ Calibre 25s, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Cette catégorie d’aiguilles est fournie sans pavillon, de sorte qu’elles ne peuvent pas être connectées à une seringue Hamilton. Le type de pointe et la longueur de la tubulure peuvent être spécifiés au moment de la commande.
Marque:  Hamilton™ 22058-02
Code produit. 12391828
  • 127.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fiche technique
JaugeJauge 25s
Type de pointe5 ou AS
Longueur de l’aiguilleLongueur de l’aiguille sur mesure
AutoclavableOui
Quantité de ventesSix aiguilles par boîte
MoyeuPas de moyeu
Spécification
Spécification
25s G
Aiguilles sans embase