Learn More
Hamilton™ Calibre 25s, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Cette catégorie d’aiguilles est fournie sans pavillon, de sorte qu’elles ne peuvent pas être connectées à une seringue Hamilton. Le type de pointe et la longueur de la tubulure peuvent être spécifiés au moment de la commande.
Marque:  Hamilton™ 22058-01
Code produit. 12381828
  • 127.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fiche technique
  • Calibre 25s
  • Type de pointe 2, 3 ou 4
  • Longueur de l’aiguille Longueur personnalisée de l’aiguille
  • Autoclavable Oui
  • Quantité de ventes 6 aiguilles par boîte
  • Pavillon Sans pavillon
Spécification
Spécification
25s G
Aiguilles sans embase