Learn More
ELECTROLYTE LICL + ETHANOL 250MLwww.fr.fishersci.com reprenant:
Marque:  Reagecon 92143
ELECTROLYTE LICL + ETHANOL 250MLwww.fr.fishersci.com reprenant:
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • ELECTROLYTE DE REMPLISSAGE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, lithium chloride