missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parker Hannifin 250ML ELECTROLYTE Reagent 22% sodium hydroxide (class 8)
Marque: Parker Hannifin REAG-920071
250ML ELECTROLYTE Reagent 22% sodium hydroxide (class 8)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SODIUM HYDROXIDE 22% W/W ELECTROLYTE SOLUTION
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu