Learn More
Oxiracetam, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Oxiracetam
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxiracetam |
| CAS | 62613-82-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Oxiracetam |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H10 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10) |
| SMILES | NC(=O)CN1CC(O)CC1=O |
| Nom IUPAC | 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide |
| Afficher plus |