Learn More
Hirschmann™ Burettes Schellbach de classe AS de 25 ml
Code produit. 12730138
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12730138
Marque: Hirschmann™ 3140370
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité.
  • Classe AS
  • Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Robinet d’arrêt droit en verre avec clé en PTFE
  • Étalonnées pour EX
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
  • Marques de graduation bleues
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
  • Graduation de type cercle du point principal
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Graduations 0,05 mL
Comprend Bande Schellbach
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance 0,03 ml
Type Burette Schellbach
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385