Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 24 mm, blanc, à filetage 24-400
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
17.50€ - 18.13€
Spécification
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 24 mm
Matériau PP
Quantité 100
Taille du bouchon ND24
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
10590053
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
24 08 0403
orifice central
17.50€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10759644
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
24 08 0592
Couvercle fermé
18.13€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon à vis en PP de 24 mm
  • Blanc
Spécification
Spécification
Blanc
PP
ND24
24 mm
100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 24 mm, blanc, à filetage 24-400