Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 24 mm, blanc, à filetage 24-400
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 24 08 0403
15.96 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10590053
  • 17.50€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon à vis en PP de 24 mm
  • Blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
PP
orifice central
24 mm
100
ND24