Learn More
Uvex™ Pantalon en coton pour femmes 248 avec taille élastique
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
36
38
46
Description
- Pantalon 100 % coton pour femmes adapté au blanchiment industriel
- Poche latérale avec fermeture à boutons pression dissimulée
- Taille élastique
Spécification
Spécification
Dimensions | 46 |
Sexe | Pour femmes |
Type de produit | General Purpose Pants |
Matériau | Coton |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Straight |
Type de couture | Taped |
Nbre de poches | 1 |
Type de taille | Élastique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Pantalon en coton pour femmes 248 avec taille élastique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu