Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à angle fixe 24 places avec couvercles
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Vitesse max.:
15 000 tr/min
FCR max.:
21,890 ×g
Angle:
45°
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Rotor Microliter |
| Capacité | 24 x 1,5 / 2 mL |
| FCR max. | 21,890 ×g |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| Angle | 45° |
| Autoclavable | Autoclavables |