Learn More
Nalgene 24 oz. OTF Bottle
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu eau
Corail
Gris
Description
- Forme fine et bouchon renforcé
- Idéal pour un stockage sans entretien dans des sacs de travail, des sacs de gym, des sacs à dos et des porte-gobelets
- S’ouvre facilement pour une utilisation pratique d’une seule main
- Verrouillage pour éviter les déversements
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 710 mL |
Capacité (impériale) | 24 oz. |
Couleur | Bleu eau |
Couleur de bouchon | Bleu eau |
Type de bouchon | Verrouillage |