Learn More
Falcon™ Systèmes d’inserts pour culture cellulaire à 24 puits FluoroBlok™
Collectez des données sans lavage de plaques, ni raclage des cellules, ni comptage ; schématisez la migration cellulaire ou la biodisponibilité en temps réel sans démantèlement ni destruction de l’insert
Marque: Falcon™ 351155
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de dosage par fluorescence homogène
- Schématisation de la migration cellulaire ou de la biodisponibilité en temps réel sans démantèlement ni destruction de l’insert
- Chaque insert est équipé d’une membrane Corning Fluoroblok bloquant la fluorescence
- Les cellules qui ont migré sous la membrane sont facilement détectées par un lecteur de plaques à fluorescence alors que celles qui restent au-dessus de la membrane sont rendues “invisibles”
Informations sur la commande
Tailles de pores disponibles : 3 et 8 μm. Système d’insert 24 puits Multiwell en une seule pièce (plaque d’insert, plaque 24 puits ou plateau de chargement monopuits, plus couvercle) ou inserts pour cultures cellulaires individuels 24 puits.
Spécification
0,3 cm2 | |
Stérile | |
Multi-well Insert System | |
Lecteur de plaque à fluorescence ou microscope inversé à fluorescence | |
1/Pk. | |
1/Pk. |
PET | |
Cell Culture | |
24 | |
1/Cs. | |
3μm | |
PET |