Learn More
Falcon™ Systèmes d’inserts pour culture cellulaire à 24 puits FluoroBlok™
Collectez des données sans lavage de plaques, ni raclage des cellules, ni comptage ; schématisez la migration cellulaire ou la biodisponibilité en temps réel sans démantèlement ni destruction de l’insert
Marque: Falcon™ 351156
Description
Le système d’insert Corning FluoroBlok est fabriqué avec une membrane unique en PET opaque qui bloque efficacement la transmission de la lumière de 400 à 700 nm. La fluorescence des cellules ou des composés marqués présents dans la chambre supérieure du système d’insert est masquée à la détection dans la chambre inférieure par la membrane teintée. Une fois que les cellules ou les composés marqués par fluorescence passent à travers la membrane, ils ne sont plus protégés de la source lumineuse et sont facilement détectés avec un lecteur de plaque de fluorescence à lecture descendante. La large plage de blocage de la membrane Corning FluoroBlok permet de choisir une variété de fluorophores pour les études de chimiotaxie, de migration cellulaire, d’invasions bactériennes ou de cellules tumorales, d’extravasation des leucocytes, de signalisation cellulaire, de toxicité et de perméabilité pour les dosages d’absorption et de biodisponibilité orale (par ex., cellules Caco-2).
- Gagnez du temps et de la main-d’œuvre grâce à la détection automatisée par fluorescence
- Éliminez la manipulation des inserts cellulaires — obtenez une collecte rapide des données sans lavage de plaques ni raclage et comptage manuel des cellules. Créez des graphiques de migration des cellules et des molécules en temps réel sans démantèlement ni destruction de l’insert
- Accroissez le débit d’échantillon — automatisez de nombreux tests cellulaires sur membrane courants et augmentez l’efficacité, la productivité et le débit de ces tests dans le processus de recherche pharmaceutique
- Manipulez 24 inserts simultanément—les 24 puits font partie d’une seule unité, compatible avec le plateau de chargement et les plaques à 24 puits Falcon
- Chaque insert dispose d’un large port d’échantillonnage compatible avec l’automatisation. En les utilisant avec des plaques à 24 puits Falcon, les utilisateurs peuvent échantillonner au-dessus et en dessous de la membrane avec des cônes de pipette de 200 µl ou 1 000 µl ou des cônes de manipulateur de liquide automatisé.
Informations sur la commande
Tailles de pores disponibles : 3 et 8 μm. Système d’insert 24 puits Multiwell en une seule pièce (plaque d’insert, plaque 24 puits ou plateau de chargement monopuits, plus couvercle) ou inserts pour cultures cellulaires individuels 24 puits.
Spécification
Oui | |
PET | |
Culture cellulaire | |
24 | |
5/Carton | |
3μm | |
PET |
0,3 cm2 | |
Stérile | |
Système d'insertion multi-puits | |
Lecteur de plaque à fluorescence ou microscope inversé à fluorescence | |
5/Paquet | |
5/Paquet |