Learn More
Sharpsafe™ 24 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marque: Sharpsafe™ 51202431
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.70300kg
Description
- Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
- Le modèle 24 L grand volume est particulièrement adapté aux zones générant d’importantes quantités de déchets contaminés.
- L’ouverture horizontale large garantit une élimination facile des déchets volumineux et permet un remplissage proportionnellement plus important par rapport aux ouvertures de type vertical pour déchets similaires, avec un grand volume de 24 L offrant un meilleur rapport coût/ efficacité dans les zones utilisation accrue.
- Un couvercle translucide et une ligne de remplissage visible permettent d’assurer la sécurité de l’utilisateur en indiquant clairement quand la ligne de remplissage est atteinte.
- Nos récipients Sharpsafe™ de 24 litres sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein
- La protection de sécurité pivotante permet une élimination en toute sécurité.
- Protection de couvercle fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Système de fermeture temporaire et finale
- Zone de remplissage horizontale
- Assemblage simple en 4 clics
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
24 L | |
Jaune | |
454 x 454 x 749 mm | |
Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Gris | |
1 de chaque | |
Conteneur pour déchets tranchants |