Learn More
Hamilton™ Calibre 24, aiguille à grand pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Les aiguilles amovibles à embase large (RN) peuvent être utilisées avec les seringues de type RN à aiguille amovible de 250 μ l et plus. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles amovibles (RN) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Marque: Hamilton™ 7806-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Jauge | Jauge 24 |
---|---|
Type de pointe | 2, 3 ou 4 |
Longueur de l’aiguille | Longueur de l’aiguille sur mesure |
Autoclavable | Oui |
Quantité de ventes | Six aiguilles par boîte |
Moyeu | RN grande taille |
Spécification
24 g | |
RN à grande embase |