Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Code produit. 15819722 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 matrice
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15819722
Marque: Applied Biosystems™ 4404689
À utiliser pour les applications d’analyse de fragments et de séquençage rapide.
Les capillaires sans revêtement interne sont fournis dans des ensembles préassemblés de 24 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Software Type Analyse de fragments
Longueur des capillaires 50 cm
Contenu et stockage Conserver ce réseau à température ambiante. Pour plus d’informations sur le stockage de la matrice capillaire sur et hors de l’instrument, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur de l’analyseur génétique Applied Biosystems 3500/3500xL.
Description Réseau à 24 capillaires, capillaire de 50 cm, temps d’exécution de 125 min, capillaires internes non revêtus, analyse de fragments, analyse de la qualité des protéines, applications de séquençage, à utiliser avec l’analyseur génétique 3500xL, température ambiante
À utiliser avec (application) Analyse de la qualité des protéines, analyse de fragments, séquençage
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL
Longueur (métrique) 50 cm (capillaire)
Type de produit Analyseur d’ADN, réseau de 24 capillaires
Quantité 1 matrice
Durée de fonctionnement 125 min