missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jenway™ Alimentation de 230 V, prise UE
Utilisé avec tous les modèles de paillasse eChem
Marque: Jenway™ 99956-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 230V
- Prise EU
- À utiliser avec tous les modèles de paillasse echem
Spécification
Alimentation, prise UE | |
230 V |