Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 4,3 mm, 22 x 9,1 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™
349.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- 22 mm
- PE
- Bouchon
- Joint combiné
Spécification
PTFE/butyle | |
22 mm | |
Espace supérieur | |
1,3 mm |
Gris, Rouge, Transparent | |
Polyéthylène | |
100 | |
À sertir |