Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 225 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 16614022
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
48 pièces
Code produit. 16614022
Marque: Labcon™ 30818250009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bouchon à vis à joint en élastomère intégral plat intégré, graduations latérales et surface d’écriture
  • Tube à centrifuger conique
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 8 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Autoclavables
  • Capacité : 225 mL
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Matériau du bouchon Polypropylene
Couleur de bouchon Teal
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 225 mL
Jetable Oui
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec Centrifuges, Rotators, Shakers
Nb par paquet 2
Conditionnement 2/sachet / 24 sachets/boîte
Quantité 2/sachet
Stérilité Stérile
Gamme de produits Tubes à centrifuger PerformR
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrical
Longueur (métrique) 137 mm
Taille du bouchon 29 mm
Déclaration de pureté ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Forme du fond Conical
Type de bouchon Attached Flat Integral Elastomeric Seal Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Oui
Graduated Yes
Graduations 50 à 200 ml par incréments de 25 ml
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 8,000 x g