Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 225 ml
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
48 pièces
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 8 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Capacité : 225 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
| Matériau du bouchon | Polypropylene |
| Couleur de bouchon | Teal |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 225 mL |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Nb par paquet | 2 |
| Conditionnement | 2/sachet / 24 sachets/boîte |
| Afficher plus |