Learn More
HUBER Bain en acier inoxydable isolé 212B, 12 L
Code produit. 10692415
Click to view available options
Modèle:
212 B
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10692415
Marque: HUBER 6684
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bain isolé
Bain isolé en acier inoxydable 212B, 12 L
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Gamme de températures 200°C
Modèle 212 B