Learn More
Uvex™ 2124 Xact-Fit Multi Reusable Ear Plugs
Click to view available options
Dimensions:
Régulier
S
Description
- La conception ovale unique s’ajuste parfaitement à l’anatomie du conduit auditif
- L’axe coudé réduit considérablement la pression dans l’oreille
- Les axes préformés facilitent l’insertion et le retrait des bouchons auriculaires
- Les stries pour pouce permettent une manipulation rapide et facile
- La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée avec de l’eau et un savon doux
- Portez confortablement les bouchons auriculaires filaires autour du cou dans les zones à faible bruit
Spécification
Couleur | Transparent, gris |
ANSI S3.1974 | Non |
Couleur du cordon | Orange |
Dimensions | S |
À utiliser avec (application) | Environnements variables |
Modèle | Xact-Fit Multi 2124 |
Taux de réduction sonore (NRR) | 26 dB |
Corded | Avec cordon |
Plug Shape | Ovale |
Jetable | Réutilisable |