Learn More
uvex Bouchons auriculaires jetables X-Fit 2112
Les bouchons auriculaires ergonomiques préformés sont caractérisés par des valeurs d’isolation très élevées, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.
Marque:  uvex 2112133
6.49 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17280342
  • 7.45€ / 15 paires
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchons auriculaires ergonomiques préformés caractérisés par des valeurs d’isolation très élevées
  • La mousse douce offre un haut niveau de confort, même après de longues périodes d’utilisation
  • Convient à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants
  • Disponible dans un polysac hygiénique ou dans une mini-boîte de vente au détail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert citron
Standard
Mini-boîte
37 dB
Ovale
Jetable
Non
Non
2112 X-Fit
15
Sans cordon
Ear Plugs
Non
EN 352-2
Nom du produit
uvex Bouchons auriculaires jetables X-Fit 2112 > Mini-boîte