Learn More
uvex 2112 X-Fit Disposable Ear Plugs
Ergonomic, pre-shaped ear plugs are characterized by very high insulation values making them suitable for use in extremely noisy environments.
Marque: uvex 2112094
20.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons auriculaires ergonomiques préformés caractérisés par des valeurs d’isolation très élevées
- La mousse douce offre un haut niveau de confort, même après de longues périodes d’utilisation
- Convient à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants
- Disponible dans un polysac hygiénique ou dans une mini-boîte de vente au détail
Spécification
Vert citron | |
Standard | |
Sachet en PE | |
37 dB | |
Ovale | |
Jetable | |
Non |
Non | |
2112 X-Fit | |
100 | |
Sans cordon | |
Ear Plugs | |
Non | |
EN 352-2 |