Learn More
Uvex™ Bouchons auriculaires réutilisables Whisper Supreme 2111
Click to view available options
30 dB
Description
- Les bouchons d’oreille filaires peuvent être portés confortablement autour du col dans des zones à faible bruit
- La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée facilement avec de l’eau et du savon
- Conforme à la norme EN 352-2 avec de l’exigence supplémentaire W
- La boîte transparente est incluse pour le stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Exigences supplémentaires EN 352
- W - Signal d’avertissement audible, général
Spécification
Couleur | Jaune |
ANSI S3.1974 | Non |
Comprend | Boîtier de poche |
Dimensions | Grande taille |
Modèle | Whisper Supreme |
Type d’emballage | Boîte hygiénique |
Paires par paquet | 50 |
Corded | Avec cordon |
Jetable | Réutilisable |
Metal Detectable | Non |