Learn More
Uvex™ Bouchons auriculaires réutilisables Whisper 2111
100.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23255" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23255" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
23 dB
Description
- Les bouchons d’oreille filaires peuvent être portés confortablement autour du col dans des zones à faible bruit
- La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée facilement avec de l’eau et du savon
- Conforme à la norme EN 352-2 avec des exigences supplémentaires S et W
- La boîte transparente est incluse pour le stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Exigences supplémentaires EN 352
- S - Signaux d’avertissement audibles dans les environnements de construction de superstructure des voies ferrées
- W - Signal d’avertissement audible, général
Spécification
Couleur | Orange |
ANSI S3.1974 | Non |
Comprend | Boîtier de poche |
Dimensions | Régulier |
À utiliser avec (application) | Construction, installation électrique et fonctionnement de machines |
Modèle | Whisper |
Taux de réduction sonore (NRR) | 23 dB |
Corded | Avec cordon |
Jetable | Réutilisable |
Metal Detectable | Non |