Learn More
uvex Bouchons auriculaires réutilisables Whisper+ 2111
La surface lisse et anti-saletés des bouchons auriculaires Whisper peut facilement être nettoyée avec du savon et de l’eau pour éviter les risques de blessures de l’oreille causées par des particules de saleté. Les bouchons auriculaires sont fournis dans une boîte transparente pour un stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Marque: uvex 2111238
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons d’oreille filaires peuvent être portés confortablement autour du col dans des zones à faible bruit
- La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée facilement avec de l’eau et du savon
- Conforme à la norme EN 352-2 avec des exigences supplémentaires S, V, W et E
- La boîte transparente est incluse pour le stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Exigences supplémentaires EN 352
- S - Signaux d’avertissement audibles dans les environnements de construction de superstructure des voies ferrées
- V - Signal audible dans la circulation routière
- W - Signal d’avertissement audible, général
- E - Signal audible pour les conducteurs de locomotives dans les opérations ferroviaires
Spécification
Vert citron | |
Boîtier de poche | |
Construction, CVC et plomberie | |
27 dB | |
Oval | |
Réutilisable | |
Non | |
S, V, W, E |
Non | |
Régulier | |
Whisper+ | |
Avec cordon | |
Ear Plugs | |
Non | |
EN 352-2 |