Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration MES SDS 20X Bolt™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
5 l
Conditionnement:
500mL
5L
Description
Les tampons Bolt™ et les agents de réduction des échantillons sont optimisés afin de pouvoir être utilisés avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus et ils sont proposés dans différents formats. Remarque : Les durées de migration des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de migration utilisé.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt™
Les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petites et moyennes tailles dans des conditions dénaturantes. Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt™ Bis-Tris sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt™
Les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petites et moyennes tailles dans des conditions dénaturantes. Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt™ Bis-Tris sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de migration |
| Concentration | 20X |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse des protéines et transfert Western |
| À utiliser avec (équipement) | Bolt™ |
| Forme physique | Liquid |
| Gamme de produits | Bolt |
| Quantité | 5 l |
| Formule | Sulfate de sodiumdodécyle 151-21-3 (1-5) |