Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 20 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 20-400
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 20 15 1805
Description
- 20 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc
- Bouchons fermés
- Filetage 20-400
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
PTFE/butyle | |
20 mm | |
Stockage | |
1,3 mm | |
20-400 |
Gris, Rouge, Blanc | |
Polypropylène | |
100 | |
Bouchon à vis |