Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-506
Description
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Informations de commande :
Bouchons à commander séparément.
Spécification
20 ml ; 20 mm ; flacon à sertir transparent | |
22,5 mm | |
22,5 mm | |
21 ml | |
21 ml | |
75 mm | |
Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | |
Oui |
20 mm | |
Transparent | |
Verre | |
Fond rond | |
Bouchon à sertir | |
125 | |
20 mm | |
20 ml |