Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ C4020-27
Description
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
- Verre borosilicaté de type 1
- Les flacons en verre transparent avec joints à sertir de 20 mm sont conçus pour s’adapter à la plupart des échantillonneurs automatiques pour analyse d’espace de tête
- Les flacons à fond plat optimisent l’efficacité du chauffage lorsqu’ils sont utilisés avec le fond
- Les flacons à fond rond sont plus faciles à manipuler par les bras robotisés qui soulèvent le flacon du plateau
- Les flacons à fond rond distribuent la pression interne produite à haute température sur toute la surface du verre
- La finition à bord biseauté se caractérise par une couronne robuste qui exerce une pression sur le septum, ce qui se traduit par une étanchéité plus efficace
Compatibilité
- Les flacons à fond plat sont dotés d’un col plus long pour s’adapter aux unités Carlo Erba™ et Agilent™
- Les flacons à fond rond sont conçus pour les unités Perkin-Elmer™, Tekmar™ et Varian™
Spécification
27 ml ; Fond plat ; Bord biseauté | |
30 mm | |
30 mm | |
27 ml | |
27 ml | |
60 mm | |
Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm | |
Non | |
Unités Carlo Erba™ et Agilent™ |
20 mm | |
Transparent | |
Verre | |
Fond plat | |
Bouchon à sertir | |
1000 | |
20 mm | |
25 ml |