Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 20-ASH3
Description
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
- Verre borosilicaté de type 1
- Les flacons en verre transparent finition capsule d’une capsule à serir de 20 mm sont conçus pour convenir à la plupart des passeurs automatiques d’espace de tête Les flacons à fond plat maximisent l’efficacité du chauffage lorsqu’ils sont utilisés avec le fond Les flacons à fond rond sont de manipulation plus aisée pour les bras robotisés qui soulèvent le flacon du plateau
- Les flacons à fond rond distribuent la pression interne créée à haute température sur toute la surface du verre La finition à bord biseauté se caractérise par une couronne robuste qui exerce une pression sur le septum, ce qui se traduit par une étanchéité plus efficace
- Les flacons à fond plat présentent un col plus allongé conçu pour les unités Carlo Erba™ et Agilent™
- Les flacons à fond rond sont conçus pour les unités Perkin-Elmer™, Tekmar™ et Varian™
Spécification
Septum pour 20mm à sertir Caps | |
Red | |
Septum Only | |
100 |
20 mm | |
Silicone / aluminium, Aluminum | |
1.5 mm | |
3.0mm |