Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Code produit. 10207682
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Argent
Argent, Brun clair, Blanc
Blanc
Bleu
Bleu, Argent
Bleu, Rouge
Brun clair, Blanc
Brun clair, Blanc, Argent
Gris
Gris, Argent
Gris, Rouge
Gris, Rouge, Argent
Naturel
Noir
Noir, Gris
Rouge
Rouge, Argent
Rouge, Bleu
Rouge, Naturel
Transparent
Transparent, Bleu translucide, Argent
Transparent, Bleu translucide, Or
Transparent, Gris, Argent
Type:
Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu
Bouchon à sertir avec système de dépressurisation
Bouchon à sertir magnétique
Capuchon de sertissage magnétique en composite
Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm
Flacon à sertir
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm
Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm
Septum
À sertir
Diamètre (métrique) interne:
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Matériau:
Aluminium
Aluminium, Fer blanc
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyle
Bromobutyle, PTFE
Bromobutyle, PTFE, Aluminium
Butyle
Butyle, PTFE
Caoutchouc
Chlorobutyle
Chlorobutyle, PTFE, Aluminium
Fer blanc
Fer blanc, Silicone, Fer blanc, Aluminium
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium
PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR
PTFE, Caoutchouc, Aluminium
PTFE, Caoutchouc, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Aluminium
PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc
PTFE, Silicone, Aluminium-PR
PTFE, Silicone, Fer blanc
PTFE, Silicone, Fer blanc, Aluminium
Polyéthylène
Silicone, PTFE
Silicone / aluminium, Aluminum
Verre
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
125 pièces
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 10207682
Marque: Thermo Scientific™ 20CBT3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.
  • Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
  • Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée.
  • Septa PurePack en PTFE / silicone blanc pour l’analyse générale des composés volatils.
  • Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une fermeture hermétique plus sûre contre la perte de gaz fixes.
  • Le septum en PTFE / silicone bleu haute pureté réduit le bruit de fond des substances extractibles ou le dégazage des contaminants volatils.
  • Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration de vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Les kits pratiques non assemblés de flacons pour analyse d’espace de tête National et Chromacol permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons et comprennent des quantités équivalentes de flacons et de joints en aluminium argenté avec septa pré-installés pour plus de commodité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septum pour bouchons à sertir de 20 mm
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Couleur Gris
Matériau Bromobutyle, PTFE
Type de bouchon Septum uniquement
Hauteur (métrique) 3 mm
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 3,0 mm
Type Septum