Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Code produit. 10104424
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Argent
Argent, Brun clair, Blanc
Blanc
Bleu
Bleu, Argent
Bleu, Rouge
Brun clair, Blanc
Brun clair, Blanc, Argent
Gris
Gris, Argent
Gris, Rouge
Gris, Rouge, Argent
Naturel
Noir
Noir, Gris
Rouge
Rouge, Argent
Rouge, Bleu
Rouge, Naturel
Transparent
Transparent, Bleu translucide, Argent
Transparent, Bleu translucide, Or
Transparent, Gris, Argent
Type:
Bouchon avec joint en chlorobutyle / PTFE bleu
Bouchon à sertir avec système de dépressurisation
Bouchon à sertir magnétique
Capuchon de sertissage magnétique en composite
Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm
Flacon à sertir
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm
Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 22 mm
Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm
Septum
À sertir
Diamètre (métrique) interne:
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Matériau:
Aluminium
Aluminium, Fer blanc
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyle
Bromobutyle, PTFE
Bromobutyle, PTFE, Aluminium
Butyle
Butyle, PTFE
Caoutchouc
Chlorobutyle
Chlorobutyle, PTFE, Aluminium
Fer blanc
Fer blanc, Silicone, Fer blanc, Aluminium
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium
PTFE, Caoutchouc butyle, Aluminium-PR
PTFE, Caoutchouc, Aluminium
PTFE, Caoutchouc, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Aluminium
PTFE, Silicone, Aluminium, Fer blanc
PTFE, Silicone, Aluminium-PR
PTFE, Silicone, Fer blanc
PTFE, Silicone, Fer blanc, Aluminium
Polyéthylène
Silicone, PTFE
Silicone / aluminium, Aluminum
Verre
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
125 pièces
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 10104424
Marque: Thermo Scientific™ 20CV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Les flacons en verre transparent avec joints à sertir de 20 mm sont conçus pour s’adapter à la plupart des échantillonneurs automatiques pour analyse d’espace de tête
  • Les flacons à fond plat optimisent l’efficacité du chauffage lorsqu’ils sont utilisés avec le fond
  • Les flacons à fond rond sont plus faciles à manipuler par les bras robotisés qui soulèvent le flacon du plateau
  • Les flacons à fond rond distribuent la pression interne produite à haute température sur toute la surface du verre
  • La finition à bord biseauté se caractérise par une couronne robuste qui exerce une pression sur le septum, ce qui se traduit par une étanchéité plus efficace
Compatibilité
  • Les flacons à fond plat sont dotés d’un col plus long pour s’adapter aux unités Carlo Erba™ et Agilent™
  • Les flacons à fond rond sont conçus pour les unités Perkin-Elmer™, Tekmar™ et Varian™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Diamètre (métrique) interne 22,5 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22,5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 21 ml
Type de base Fond rond
Volume (métrique) total 21 ml
Type de bouchon Bouchon à sertir
Hauteur (métrique) 75 mm
Quantité 125
Type Flacon à espace de tête à sertir de 20 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 20 ml