Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1,00 mm
106μ m
1,18mm
125 μm
1,40mm
150 μm
1,70mm
180 μm
2 mm
212 μm
2,36mm
250 μm
2,80mm
300 μm
3,35mm
355 μm
4 mm
425 μm
500μ m
600 μm
710 μm
852 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 2,80mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, BS 410: Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Certificat de conformité et fiche d’enregistrement |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Fil tissé |