Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 200 mm de diamètre.
Marque:  Fisherbrand™ 01/200SBW053
Code produit. 11507562
  • 72.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Tamis de test de diamètre 100 mm et 200 mm avec cadre en acier inox et grillage tissé. Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service. D’autres maillages et diamètres de tamis sont disponibles : veuillez contacter le service clientèle pour plus de détails.
Spécification
Spécification
1 unité
Tamis
Acier inoxydable
200mm
Fil tissé
53 μm
Partie 1 : 2000, ISO 3310 : Partie 1 : 2000, BS410
Certificat de conformité et fiche d’enregistrement