Learn More
Endecotts™ Cadre en acier inoxydable de 200 mm de diamètre et tamis de test à grillage
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porosité:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1,18 mm
125 μm
1.4 mm
1,7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2,36 mm
250 μm
300 μm
3,35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35,5 mm
4 mm
50mm
71 mm
106 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descrizione
Les tamis de test pleine hauteur fournissent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire.Tamis de test en acier inox Endecotts™, 200 mm de diamètre, conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
- Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
- Maille en acier inox
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
- Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
- Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Specifica
Specifica
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 32 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Conformité | ISO 3310-1 / BS410 |
| Matériau | Acier inox |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto