Learn More
Endecotts™ Cadre en acier inoxydable de 200 mm de diamètre et tamis de test à grillage
Code produit. 10022524
Click to view available options
Porosité:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1,18 mm
125 μm
1.4 mm
1,7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2,36 mm
250 μm
300 μm
3,35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35,5 mm
4 mm
50mm
71 mm
106 mm
Conditionnement:
1 pièce
Artikelnummer. 10022524
Marke: Endecotts™ 200SIW.090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez ces tamis de test pour tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire. Les tamis de test avec cadre en acier inox Endecotts™ existent avec des ouvertures de mailles de 125 mm à 20 microns en versions demi et pleine hauteur.
Les tamis de test pleine hauteur fournissent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire.Tamis de test en acier inox Endecotts™, 200 mm de diamètre, conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
  • Cadre de précision en acier inoxydable (garantit un emboîtement constant)
  • Maille en acier inox
  • Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
  • Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
  • Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
  • Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
  • Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
  • Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spezifikation
Quantité 1 Ea.
Porosité 90 μm
Type Test Sieve
Certifications/Conformité ISO 3310-1 / BS410
Diamètre (impériale) externe 7.87 in.
Matériau Stainless Steel
Hauteur (métrique) 50 mm
À utiliser avec (application) Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire
Diamètre (métrique) externe 200 mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt