Learn More
V-Solv™ Low Nitrogen Solvent Suitable for Rinsing, VHG™
Code produit. 17961716
Click to view available options
Quantité:
200 L
Conditionnement:
200L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 17961716
Marque: VHG Labs VHGVSOLVLN200L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
V-Solv™ Low Nitrogen Solvent Suitable for Rinsing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthodes ICP
Conditions d’expédition Room Temperature
Quantité 200 L